2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911545-1G OR911545-5G
APOSOR911545-1GEA 1875 NOK
APOSOR911545-1G APOSOR911545-5G
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
2-Isobutoxy-3-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22205730
CAS-nummer: 1375069-03-6