N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR912024-5G
APOSOR912024-5GEA 1850 NOK
APOSOR912024-5G
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07310991
CAS-nummer: 70894-71-2