2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR912090-5G
APOSOR912090-5GEA 590 NOK
APOSOR912090-5G
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
Formel: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002647
CAS-nummer: 3307-39-9