6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 2750 NOK
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03840714
CAS-nummer: 518990-36-8