(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR913229-1G OR913229-25G OR913229-5G
APOSOR913229-1GEA 735 NOK
APOSOR913229-1G APOSOR913229-25G APOSOR913229-5G
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,275 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00798812
CAS-nummer: 16052-40-7