5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 395 NOK
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄ClN₃
MW: 177,59 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07371575
CAS-nummer: 29646-35-3