(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
OR913675-1G
APOSOR913675-1GEA 930 NOK
APOSOR913675-1G
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.085 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04113653
CAS-nummer: 788153-27-5