(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR913679-1G
APOSOR913679-1GEA 1850 NOK
APOSOR913679-1G
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01318245
CAS-nummer: 131690-57-8