2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR914701-1G OR914701-5G
APOSOR914701-1GEA 2700 NOK
APOSOR914701-1G APOSOR914701-5G
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17012351
CAS-nummer: 61873-80-1