2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR915271-1G OR915271-5G
APOSOR915271-1GEA 2800 NOK
APOSOR915271-1G APOSOR915271-5G
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione
Formel: C₁₅H₁₀ClNO₂
MW: 271,698 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28122691
CAS-nummer: 93944-92-4
FN: 3261
ADR: 8,III