2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR916520-250MG OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA 2600 NOK
APOSOR916520-250MG APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,554 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18802457
CAS-nummer: 159870-95-8