3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR916671-25G
APOSOR916671-25GEA 840 NOK
APOSOR916671-25G
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrClN₃O₂
MW: 302,512 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08689880
CAS-nummer: 500011-86-9