1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR916985-1G OR916985-250MG
APOSOR916985-1GEA 2000 NOK
APOSOR916985-1G APOSOR916985-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15071442
CAS-nummer: 1071433-05-0