5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 1575 NOK
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375095
CAS-nummer: 886364-94-9