4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR917191-1G OR917191-250MG
APOSOR917191-1GEA 9025 NOK
APOSOR917191-1G APOSOR917191-250MG
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02677755
CAS-nummer: 69876-88-6