Boc-D-homoserine lactone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-D-Homoserine lactone
OR917300-5G
APOSOR917300-5GEA 1300 NOK
APOSOR917300-5G
Boc-D-homoserine lactone 97%
Boc-D-homoserine lactone
Formel: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09037376
CAS-nummer: 67198-86-1