1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 4925 NOK
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04355428
CAS-nummer: 118482-14-7