4-(Dimethylamino)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR917462-25G OR917462-5G
APOSOR917462-25GEA 2800 NOK
APOSOR917462-25G APOSOR917462-5G
4-(Dimethylamino)phenol 97%
4-(Dimethylamino)phenol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01707548
CAS-nummer: 619-60-3