Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR917818-25G
APOSOR917818-25GEA 2500 NOK
APOSOR917818-25G
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Benzofuran-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,142 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01006751
CAS-nummer: 77095-51-3