2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR917833-100MG OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA 1325 NOK
APOSOR917833-100MG APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12406549
CAS-nummer: 1158750-89-0