4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 555 NOK
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,559 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16606120
CAS-nummer: 1227508-94-2