2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR918479-10G OR918479-1G OR918479-5G
APOSOR918479-10GEA 1625 NOK
APOSOR918479-10G APOSOR918479-1G APOSOR918479-5G
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
2-Cyano-4-methyl biphenyl
Formel: C₁₄H₁₁N
MW: 193,244 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06411093
CAS-nummer: 64113-85-5