1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 1100 NOK
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₂·ClH
MW: 191,655 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13193037
CAS-nummer: 133382-42-0