6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR918922-100MG OR918922-250MG
APOSOR918922-100MGEA 430 NOK
APOSOR918922-100MG APOSOR918922-250MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09749983
CAS-nummer: 1000341-64-9