2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 3125 NOK
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06589847
CAS-nummer: 149806-11-1