6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
OR919629-5G
APOSOR919629-5GEA 825 NOK
APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,008 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20528005
CAS-nummer: 259793-88-9