5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isocyanate, (1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl isocyanate
OR9204-1G OR9204-250MG
APOSOR9204-1GEA 6625 NOK
APOSOR9204-1G APOSOR9204-250MG
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
May form small amount of sediment
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08435909
CAS-nummer: 71217-46-4
FN: 2206
ADR: 6.1,III