7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
OR921245-1G
APOSOR921245-1GEA 5900 NOK
APOSOR921245-1G
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Formel: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,306 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11043248
CAS-nummer: 909723-04-2