3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Leverandør: Apollo Scientific
OR921265-1G OR921265-25G OR921265-5G
APOSOR921265-1GEA 1550 NOK
APOSOR921265-1G APOSOR921265-25G APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05664139
CAS-nummer: 3702-12-3