4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR921438-1G OR921438-250MG
APOSOR921438-1GEA 7150 NOK
APOSOR921438-1G APOSOR921438-250MG
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230,304 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11845683
CAS-nummer: 203186-96-3