(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR921460-100MG OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA 5275 NOK
APOSOR921460-100MG APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,438 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11226813
CAS-nummer: 1310680-47-7