2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Bromothiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 9850 NOK
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formel: C₄H₅BrN₂S·ClH
MW: 229,526 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22689362
CAS-nummer: 1414958-88-5