N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR922083-1G OR922083-250MG
APOSOR922083-1GEA 5375 NOK
APOSOR922083-1G APOSOR922083-250MG
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00102302
CAS-nummer: 500896-58-2