2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 1225 NOK
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,183 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13180578
CAS-nummer: 1147422-92-1