1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR922195-1G OR922195-250MG
APOSOR922195-1GEA 7775 NOK
APOSOR922195-1G APOSOR922195-250MG
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12802686
CAS-nummer: 1184578-88-8