2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR922643-1G OR922643-500MG
APOSOR922643-1GEA 8500 NOK
APOSOR922643-1G APOSOR922643-500MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₂N₂O·ClH
MW: 176,644 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10700079
CAS-nummer: 1203682-17-0