4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR922930-1G OR922930-250MG
APOSOR922930-1GEA 6900 NOK
APOSOR922930-1G APOSOR922930-250MG
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00454011
CAS-nummer: 36151-45-8