2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923048-1G OR923048-5G
APOSOR923048-1GEA 950 NOK
APOSOR923048-1G APOSOR923048-5G
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20486491
CAS-nummer: 1001401-62-2