2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923076-100MG OR923076-1G OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA 1900 NOK
APOSOR923076-100MG APOSOR923076-1G APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179,055 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20621521
CAS-nummer: 29583-93-5