2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 7800 NOK
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141,211 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11035890
CAS-nummer: 176-69-2