8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 3850 NOK
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formel: C₆H₁₁NO
Kokepunkt: 176…178 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09836264
CAS-nummer: 280-13-7
FN: 1993
ADR: 3,III