cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR923565-1G OR923565-5G
APOSOR923565-1GEA 6700 NOK
APOSOR923565-1G APOSOR923565-5G
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,142 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23106032
CAS-nummer: 1384855-41-7