Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 7900 NOK
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09029586
CAS-nummer: 34529-06-1