(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1R,3R,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
OR924521-250MG OR924521-500MG
APOSOR924521-250MGEA 2850 NOK
APOSOR924521-250MG APOSOR924521-500MG
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,257 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16621713
CAS-nummer: 1148048-39-8