3-Nitropicolinaldehyde 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Nitro-2-pyridinecarboxaldehyde
OR926080-1G OR926080-250MG OR926080-5G
APOSOR926080-1GEA 1650 NOK
APOSOR926080-1G APOSOR926080-250MG APOSOR926080-5G
3-Nitropicolinaldehyde 90%
3-Nitropicolinaldehyde
Formel: C₆H₄N₂O₃
MW: 152,108 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10696871
CAS-nummer: 10261-94-6