(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR926138-1G OR926138-250MG
APOSOR926138-1GEA 4475 NOK
APOSOR926138-1G APOSOR926138-250MG
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,188 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08752621
CAS-nummer: 872362-98-6