Morpholin-3-ylmethanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Hydroxymethylmorpholine
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 3675 NOK
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,146 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038650
CAS-nummer: 106910-83-2