5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-1GEA 6975 NOK
APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₃Cl₂NO₂S
MW: 212,054 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06739113
CAS-nummer: 885277-08-7
FN: 3261
ADR: 8,II