N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR926571-1G OR926571-250MG
APOSOR926571-1GEA 7075 NOK
APOSOR926571-1G APOSOR926571-250MG
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide 95%
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08457067
CAS-nummer: 63429-97-0