(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 3850 NOK
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,118 g/mol
Kokepunkt: 359 °C
Smeltepunkt: 267…271 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114001
CAS-nummer: 53332-80-2